기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 “K”
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 1 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 150 mL/min at 210 °C for 1 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: VOCOL, 20 m × 0.18 mm I.D., 1.0 μm (28463-U)
oven: 40 °C (0.8 min), 19 °C/min to 125 °C, 32 °C/min to 220 °C (1 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 100:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
응용 분야
environmental
법적 정보
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Dichlorofluoromethane
Chloromethane
Vinyl chloride
Bromomethane
Chloroethane
Trichlorofluoromethane
Acetone
1,1-Dichloroethylene
Iodomethane
Dichloromethane
trans-1,2-Dichloroethylene
1,1-Dichloroethane
2-Butanone
2,2-Dichloropropane
cis-1,2-Dichloroethylene
Chloroform
Bromochloromethane
Dibromofluoromethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1-Dichloro-1-propene
1,2-Dichloroethane-d4
1,2-Dichloroethane
Benzene
Fluorobenzene
Trichloroethylene
1,2-Dichloropropane
Bromodichloromethane
Dibromomethane
4-Methyl-2-pentanone
cis-1,3-Dichloropropene
Toluene-d8
Toluene
trans-1,3-Dichloropropene
1,1,2-Trichloroethane
2-Hexanone
1,3-Dichloropropane
Tetrachloroethylene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromoethane
Chlorobenzene-d5
Chlorobenzene
Ethylbenzene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
m-Xylene
o-Xylene
Styrene
Cumene
Bromoform
cis-1,4-Dichloro-2-butene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
4-Bromofluorobenzene
1,2,3-Trichloropropane
Propylbenzene
Bromobenzene
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Mesitylene
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
tert-Butylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene
Pentachloroethane
sec-Butylbenzene
p-Cymene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene-d4
1,4-Dichlorobenzene
Butylbenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
Naphthalene
1,2,3-Trichlorobenzene
p-Xylene
모두 보기 (74)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
샘플 준비
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.