주요 문서
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
general analytical
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
ERMBD286
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)