CRM78293
Hexadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
n-Hexadecane, Cetane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.44
Beilstein:
1736592
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
autoignition temp.
395 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
전이 온도
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.