추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
포장
ampule of 1 mL
농도
in methanol (varied conc.)
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
48.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.