BP580
Gliquidone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
2-{2-[4-({[(cyclohexylamino)carbonyl]amino}sulfonyl)phenyl]ethyl}-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
gliquidone
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C1=O)(C)C(C=CC(OC)=C2)=C2C(N1CCC3=CC=C(S(NC(NC4CCCCC4)=O)(=O)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-27(2)23-14-11-20(36-3)17-22(23)24(31)30(25(27)32)16-15-18-9-12-21(13-10-18)37(34,35)29-26(33)28-19-7-5-4-6-8-19/h9-14,17,19H,4-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,33)
InChI key
LLJFMFZYVVLQKT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.