주요 문서
96865
Supelco
4,4′-Dihydroxybiphenyl
analytical standard
동의어(들):
4,4′-Biphenol, 4,4′-Biphenyldiol, 4,4′-Diphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
Beilstein:
1908886
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0%
기술
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
537.8 °F
Flash Point (°C)
281 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)