주요 문서
96008
Supelco
Cyclohexyl methacrylate
동의어(들):
Methacrylic acid cyclohexyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COOC6H11
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
Beilstein:
2045235
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
포함
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChI key
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)