주요 문서
95661
Supelco
1,10-Diaminodecane
analytical standard
동의어(들):
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2(CH2)10NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.31
Beilstein:
1738591
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
InChI key
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)