주요 문서
95659
Supelco
1,7-Octadiene
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.20
Beilstein:
605288
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
density
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)