95323
1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane
analytical standard
동의어(들):
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans, Isophorone diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.