주요 문서
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
동의어(들):
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10ClF20KO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
670.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (LC/MS)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)