주요 문서
92266
Supelco
p-Phenylenediamine
analytical standard
동의어(들):
1,4-Benzenediamine, 1,4-Diaminobenzene, 1,4-Phenylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
Beilstein:
742029
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
1.08 mmHg ( 100 °C)
설명
anti-fade reagent
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2
InChI key
CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
표적 기관
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)