추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
형태
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
농도
in methanol
refractive index
n20/D 1.328-1.334
density
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
기타 정보
This universal HPTLC mix (UHM), provides laboratories with a single solution, applicable for HPTLC system suitability tests (SST) for a wide range of chromatographic systems, with different polarities and selectivities.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
분석물
설명
9-Hydroxyfluorene 1000 mg/L
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.