추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
형태
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
(in 8% nitric acid and 0.05% HF)
기술
ICP: suitable
응용 분야
industrial qc
pharmaceutical
형식
multi-component solution
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
분석 메모
100mg/L for each component in 8% nitric acid and 0.05% HF:
As, Hg, Cd, Pb, Cr, Ba, Ag, Se, Sb, Cu, Ni, Zn
As, Hg, Cd, Pb, Cr, Ba, Ag, Se, Sb, Cu, Ni, Zn
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
보충제 위험성
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.