Key Documents
91241
Supelco
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
동의어(들):
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C(C)C(C)O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)