90649
1H,1H-Heptafluoro-1-butanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Perfluoropropyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CF3CF2CF2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
200.05
Beilstein:
1761907
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
기술
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
InChI key
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.