추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥96.5% (GC)
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
density
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
InChI key
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
318.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
159 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.