Key Documents
90172
Supelco
1-Tridecanol
analytical standard
동의어(들):
Tridecyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)12OH
CAS Number:
Molecular Weight:
200.36
Beilstein:
1739991
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
vapor density
6.9 (vs air)
분석
≥96.5% (GC)
형태
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
색상
, Colorless and White to Off White
bp
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI key
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
250.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121.11 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)