89453
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
mp
106-111 °C
형식
neat
SMILES string
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
InChI key
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.