주요 문서
89217
Supelco
Propyl benzoate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO2CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
229.5 °C/766 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)