주요 문서
854974
Supelco
Snap Ring vials, 1.5 mL, 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
특징
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
용적
1.5 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
  • 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
  • SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
  • 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)