material
conical clear glass (with bottom spring)
포장
pkg of 1000 ea
O.D. × H
6 mm × 28 mm
용적
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials [volume 0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring)] allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객