주요 문서
843203
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
특징
counter ion Na+
포장
bottle of 100 mL
제조업체/상표
Tosoh 43203
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
carboxymethyl phase
입자 크기
65 μm
작동 pH
2-13
용량
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)