설명
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
포장
pkg of 3 × 25 mL
제조업체/상표
Tosoh 43150
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
입자 크기
35 μm
작동 pH
1-13
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LabPak products are multi-milliliter containers of TOYOPEARL and TSKgel bulk media products. Typically they contain 3 or 4 different ligand types offered for a particular chromatography mode. They are useful for developmental engineers who wish to familiarize themselves with resin physical properties in different buffer systems. The larger resin amounts in LabPak products allow the packing of wider ID and longer columns than available in the ToyoScreen products. This helps the developmental chemist or engineer to better measure under actual packing conditions such properties as dynamic binding capacity, selectivity and column efficiency.
성분
HIC Media: Butyl-650S, Ether-650S, Phenyl-650S
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.