주요 문서
821978
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
phase sulfonic acid, bottle of 1 L, 30 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
특징
counter ion Na+
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 21978
파라미터
20 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
2-13
용량
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SP-3PW resin is a strong cation exchange resin for biomolecule purification. It has a smaller pore size than TSKgel SP-5PW and is designed for peptide purifications such as insulin. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)