제품명
TSKgel® SuperMPHZ-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 21886
파라미터
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
6 μm
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
Tosoh′s innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel® SuperMultiporeHZ columns and guard columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns and guard columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing the presence of inflection points in chromatograms.
물리적 형태
Column can only be used in THF solvent.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.