주요 문서
82023-U
Hamilton® PRP-X100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
material
PEEK column
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)