주요 문서
819804
TOYOPEARL® DEAE-650S Bulk Media
bottle of 25 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 35 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
특징
counter ion Cl-
포장
bottle of 25 mL
제조업체/상표
Tosoh 19804
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
35 μm
작동 pH
2-13
용량
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)