주요 문서
819026
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
phase C6 (hexyl), bottle of 100 mL, 100 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
포장
bottle of 100 mL
제조업체/상표
Tosoh 19026
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
C6 (hexyl) phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
1-13
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl Hexyl-650 resin has the highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. It is used for very hydrophilic proteins or where a low salt elution environment is required. It is useful as an early capture step or for interresinte purification.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)