제품명
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion H2PO4-
제조업체/상표
Tosoh 18761
파라미터
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
130 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 2 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel DEAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of nucleotides, nucleosides, peptides, small proteins and other biologically active molecules. A 2mm ID column is available for applications that are sample limited.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.