제품명
TSKgel® SuperSW2000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 18674
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical silica
기질 활성군
diol phase
입자 크기
4 μm
공극 크기
125 Å pore diameter
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featuring ultra-efficient 4μm particles, TSKgel SuperSW2000 provides higher efficiency than 5μm TSKgel G2000SWxl columns. The 125Å pore size results in a fractionation range up to 150,000 Da for globular proteins. The narrow 4.6mm column inner diameter reduces buffer consumption and is ideal for sample-limited applications. To fully benefit from the high efficiency of 4μm columns, and because the column diameter of TSKgel SuperSW columns is 4.6mm, it is important to minimize the amount of dead volume in the HPLC system. Please call tech service if you need assistance.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.