주요 문서
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® SuperSW Guard Column, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 18762
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
4 μm
공극 크기
250 Å
작동 pH
2.5-7.5
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperSW2000 & SuperSW3000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
물리적 형태
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)