주요 문서
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
동의어(들):
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® DEAE-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion ClO4-
제조업체/상표
Tosoh 18253
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
2.5 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)