제품명
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion ClO4-
제조업체/상표
Tosoh 18249
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
300 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
2.5 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
일반 설명
TSKgel DNA-NPR columns are packed with 2.5 micron, non-porous, high efficiency, hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. Because NPR columns contain non-porous particles, binding capacity is low compared to porous columns with the same ligand functionality. Column dimensions are optimized for the high efficiency separation of DNA fragments, PCR products, or plasmids. A small guard column is available to protect the analytical column.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.