Key Documents
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
동의어(들):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
라벨링 범위
1 meq/mL ligand density (estimate)
파라미터
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 6 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
물리적 형태
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)