주요 문서
813998
Endfitting with fixed 1 μm frit
stainless steel, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
동의어(들):
TSKgel® Hardware and Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
공극 크기:
1 μm
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 13998
기술
HPLC: suitable
공극 크기
1 μm
호환성
Tosoh TSKgel® NPR columns
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)