주요 문서
807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
동의어(들):
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 07619
기술
HPLC: suitable
공극 크기
2 μm
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)