product name
TSKgel® G2500PWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08020
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
7 μm
공극 크기
<200 Å pore diameter
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use TSKgel G2500PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 3,000 Da. Because of the presence of cationic groups on the base bead of G2500PWxl, this column is not suited for separating anionic polymers. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWxl-type columns more suitable for analytical purposes.
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.