제품명
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh ODS-120A, 07636
라벨링 범위
20% Carbon, multilayer, not encapped
파라미터
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 4.6 mm
표면적
200 m2/g
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
150 Å pore diameter
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel ODS-120A columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120A has 120Å nominal pore size.
물리적 형태
Shipped in 70% methanol - 30% water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.