주요 문서
807575
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
material
stainless steel hardware
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-5PW, 07575
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)