주요 문서
816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
동의어(들):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-5PW, 16093
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 10 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SP-5PW columns
성분
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)