주요 문서
807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
동의어(들):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161501
설명
HW-65S
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
포장
bottle of 250 mL
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
hydroxylated methacrylic polymer phase
입자 크기
20-40 μm
공극 크기
10,000-1,000,000 Da MW range
작동 pH
2-13
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)