제품명
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 07210
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel DEAE-5PW column
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.