특징
counter ion H2PO4-
제조업체/상표
Tosoh 07168
파라미터
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
anion exchange
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel DEAE-2SW columns are packed with 5μm porous spherical silica beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of nucleotides, nucleosides, peptides, small proteins and other biologically active molecules. A 2mm ID column is available for applications that are sample limited.
물리적 형태
Shipped in methanol.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.