주요 문서
807161
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, sulfonic acid phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-5PW, 07161
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel® SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW (20) and (30).
애플리케이션
TSKgel® SP-5PW HPLC column may be used in the separation of C1-C7 aliphatic carboxylic acids using ion exclusion chromatography.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Separation of aliphatic carboxylic acids and benzenecarboxylic acids by ion-exclusion chromatography with various cation-exchange resin columns and sulfuric acid as eluent.
Ohta K, et al.
Journal of Chromatography A, 997(1-2), 117-125 (2003)