주요 문서
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
동의어(들):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품명
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-5PW, 07211
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)