product name
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
material
stainless steel
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Tosoh 03410
기술
HPLC: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit can be used to protect the TSKgel columns. When working with columns that contain smaller than 5 μm particles, Tosoh Bioscience suggests the installation of a pre-column filter in front of the (guard) column to avoid clogging the top frit. In addition, when suspecting debris from the breakdown of pump seals, it is beneficial to use a pre-injector membrane filter to prevent any particulates from reaching the injector and/or (guard) column.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.