주요 문서
57677
Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter
frit diam. 3 mm
동의어(들):
Replacement Frit, 3mm, for IT Precolumn Filter, 10 pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel IT frit
포장
pkg of 10 ea
프릿(frit) 직경
3 mm
공극 크기
0.5 μm
호환성
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)