Key Documents
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
동의어(들):
Nylon Membrane Filter, 13 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
material
Nylon
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Tosoh 03409
기술
LPLC: suitable
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)