78113
2,4-Dimethylaniline
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.16 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
autoignition temp.
860 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.